Learn More
Étalon de silicone, 1000mg/L dans H2O/0.24 F (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Code produit. 10293952 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
30 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Flacon poly
Conditionnement:
250mL
30mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Étalon de silicone, 1000 μg/ml dans H2O/0,4 % F-, 250 mL, classe Assurance, SPEX CertiPrep™. Certifié 34Guide ISO/CEI, matériaux de référence certifiés NIST Traceable Fourni avec un certificat d'analyse complet.
Étalon inorganique conçu pour AA, ICP, ICP / MS, IC, XRF et autres instrumentations analytiques
  • Étalon de silicone
  • Fabriqué avec de l'eau ASTM type I.
  • Concentration 1000 μg/ml
  • Volume 250 ml
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 16919-19-0, 7732-18-5
Formule moléculaire F6H8N2Si
Poids moléculaire (g/mol) 178.153
Clé InChI ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
CID PubChem 28145
Nom IUPAC diazanium ; hexafluorosilicon(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon Standard
Conditionnement Flacon poly
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
% min. CAS 0.1, 99.9
% max. CAS 0.1, 99.9
Technique AA, ICP
Type Certified Reference Material
Quantité 250 mL
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.H2O/tr. HF    1000μg/mL    PLSI9-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSI9-3Y, -3XH2O    1000μg/mL    PLSI9A-2X    10,000    PLSI9A-3X
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis