Learn More
Ambion™ Silencer™ Custom Designed siRNA
Silencer™ custom siRNAs (unmodified 21-bp duplexes) are cost-effective RNA interference (RNAi) tools ideal for knocking down gene expression in order to study protein function in a wide range of cell types.
Marca:  Ambion™ 4399673
592.28 CHF valido fino al 2025-03-28
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15581054
  • 958.00CHF / 20nmol
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-06-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Cost-effective RNA interference (RNAi) tools ideal for knocking down gene expression in order to study protein function in a wide range of cell types
  • Use the GeneAssist™ Custom siRNA Builder to design and order a custom siRNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Store at or below -20°C. Do not store in a frost-free freezer. (Dried oligonucleotides are shipped at ambient temperature.) Additional Materials Included: 1.75 mL Nuclease-free Water.
Knocking down gene expression in order to study protein function in a wide range of cell types
Custom Designed siRNA
20 nmol
Upon receipt, store in a non-frost-free freezer at or below -20°C
GeneAssist - Custom Designed Silencer™ siRNA
Silencer™
HPLC
Ambient
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.