Learn More
Trajan™ GC Capillary Column Connectors: Replacement Ferrules
Replacement SilTite ferrules for SilTiteμ-Union
Marca: Trajan™ 073569
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- SilTite μ-Union gives low thermal mass - 9mm in length and <0.5g mass
- Zero dead volume for optimized peak shape
- Chemically deactivated stainless steel ferrules give system inertness
- Robust and stable for both high temperature and pressure cycling
Specifica
Replacement μ-Union Ferrule | |
Stainless Steel | |
0.32 mm I.D. First Column and Second Column with 0.5 mm Holes |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto