Learn More
SGE™ Gastight-injectiespuiten: Modellen met vaste naalden
Geschikt voor vloeistof- en gasmonsters
Merk:  SGE™ 004200
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 10167450
  • 66.65 / 1 stuk
Beschrijving
Beschrijving
Suitable for liquid and gas samples
  • Capaciteit van 10 μl tot 100 ml
  • Gemaakt van borosilicaatglas, met plunjerpunten van PTFE en Kel-F™ luer-conussen (indien van toepassing)
  • Naalden lijnen uit met nulmarkering op cilinder om dood volume te verkleinen, nauwkeurigheid en precisie te verhogen tot <±1%
  • Vervangbare plunjers op alle modellen
  • Bij modellen met vaste naald is de naald in de cilinder verlijmd met oplosmiddelbestendige epoxylijm
Specificatie
Specificatie
±1%
25 G
0.31 in.
0.47 mm
Plunjerbescherming, naald in vat gekleefd met
Gastight™-injectiespuit
Elk
50 mm
Vast
Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
0.01 in.
8 mm
Geschikt voor gassen of vloeistoffen voor maximale inertie
1.96 in.
25F-GT
50μ l
Vaste afschuining
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie