Learn More
Trajan™ CTC PAL HPLC Fixed Needle Autosampler Syringe
Borosilicate glass barrel and stainless steel needles provide strength and inertness. Backing provides quick and accurate volume assessment.
Marca: Trajan™ 005720
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- High temperature syringes for headspace application with temperatures up to 150°C
- PTFE plunger seal option for smooth, leak free operation - suitable for both liquid and gas samples, with replaceable plungers
- Specifications of the syringes are exactly matched to CTC holders to ensure proper fit and reliable functioning
Specifica
22 G | |
Fixed Needle Syringe | |
100 μL | |
LC |
0.72 mm | |
100F-CTC-GT-LC(0.4) | |
51 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto