Learn More
Samarium(III) oxide, REacton™, 99.998% (metals basis), REM 100ppm, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11351438
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 12060-58-1
Samarium(III) oxide is used in optical and infrared absorbing glass to absorb infrared radiation. It finds use as a neutron absorber in nuclear power reactors to control the reaction. It is also used as a catalyst for the dehydration of primary alcohols to aldehydes or ketones. It forms samarium perchlorate when treated with perchloric acid, which is used as a reference material for checking the wavelength scale of a spectrophotometer in the range of 200 to 500 nm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 12060-58-1
MDL Number MFCD00011237
Especificaciones
Melting Point 2300°C
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Merck Index 14,8347
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 348.7
Percent Purity 99.998%
Grade Reacton™
Refractive Index 1.97
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Samarium(III) oxide, REM 100ppm
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado