Learn More
Salicylic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Quantity:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1kg
250g
500g
Especificaciones
Especificaciones
Melting Point | 158°C |
Color | White |
pH | 3.6 |
Boiling Point | 211°C |
Packaging | Plastic powder jar |
Quantity | 250 g |
Formula Weight | 138.12g/mol |
Vapor Pressure | 0.3mbar 95 |
Physical Form | Solid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido