Learn More
Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Bottles without Cap
For pharmaceutical, chemical, environmental applications. Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Bottles without Cap are made of glass.
Brand:  Fisherbrand™ 02912117
 View more versions of this product
Product Code. 11513682
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products »
Description
Description
Clear / Flint Standard Wide Mouth Bottles feature a wide opening making them the ideal general purpose bottle. Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing.
  • Used for food packaging and storing
  • Feature wide opening making them ideal general purpose bottle
Spécification
Spécification
3785 mL
Clear
4/Cs.
No
Round
89-400 mm
Screw Cap
128 oz.
Glass
89-400
Wide
Standard Wide Mouth Bottle
159 mm
Yes
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis