Learn More
Nabertherm Four tubulaire rotatif série RSRC 1300 avec régulateur B400
Particulièrement adapté aux procédés où la charge est chauffée en continu pendant un court laps de temps. Le four est réglé en position légèrement inclinée puis chauffé jusqu’à la température cible. Le matériau traverse la zone chauffée du tube et ressort à son extrémité inférieure.
21395.00€ - 26875.00€
Spécification
max. (métrique) 1300°C
Régulation de la température B400
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Diamètre (métrique) externe Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) externe Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15948440
Afficher les documents
Nabertherm
RR0851C32
80 mm 500 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15988440
Afficher les documents
Nabertherm
RR0871C34
80 mm 750 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15968450
Afficher les documents
Nabertherm
RR1251C32
120 mm 500 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15908460
Afficher les documents
Nabertherm
RR1271C34
120 mm 750 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15928450
Afficher les documents
Nabertherm
RR1211C36
120 mm 1000 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Température maximale : 1300°C
    • Tube ouvert en céramique C 530
    • Thermocouple de type S
  • Les éléments chauffants logés sur des supports tubulaires assurent un rayonnement libre
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Entraînement réglable d’environ 2-45 tr/min
  • Écran numérique pour l’affichage de l’angle d’inclinaison du four tubulaire rotatif
  • L’entraînement sans courroie et la carcasse du four de type fendue (température d’ouverture < 180 °C) permettent de retirer facilement le tube
  • Système compact, four tubulaire rotatif sur un châssis de base
    • Entraînement manuel de la broche avec manivelle pour prérégler l’angle d’inclinaison
    • Appareillage de connexion et commandes intégrés
    • Roulettes
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
1300°C
B400
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis