Learn More
Epredia™ Papanicolaou OG-6 and Modified OG Stains
Product Code. 10444340 Shop All Epredia Products
Click to view available options
Quantity:
1 gal.
Type:
OG-6 Papanicolaou Stain
Unit Size:
3.79 L
Stain gynecological specimens with Epredia™ Papanicolaou Stain OGs.
  • OG-6 stains the keratinized areas of the cell
  • Modified OG is a Gill modification that minimizes precipitation and reduces staining time
  • Use OG-6 with EA-36 or EA-50 when staining gynecological specimens
  • Use modified OG with EA-65 for staining non-gynecological specimens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type OG-6 Papanicolaou Stain
Quantity 1 gal.
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.