Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets
Keep spare items to ensure there is no down time.
Marque: Cole-Parmer™ 6801C4
393.28 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résiste à la température de l’azote liquide
- Le plastique transparent permet un contrôle visuel de l’avancée du broyage
- Jetable ou peut être nettoyé avec de l’eau chaude et du détergent ou une solution sans RNase/DNase
- Vendu en boîte de 4 ou 20
Spécification
Vérin central | |
PC | |
4 Paquets |
Kit de flacons de broyage de grande taille 6801 et kit de flacons de broyage sans chrome de grande taille 6871 | |
Cole-Parmer Freezer/Mill |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu