Learn More
FOS (phospho T232), Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human FOS.
Marke:  Abnova PAB29224.100uL
Artikelnummer. 16224220
  • 406.00€ / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The Fos gene family consists of 4 members: FOS, FOSB, FOSL1, and FOSL2. These genes encode leucine zipper proteins that can dimerize with proteins of the JUN family, thereby forming the transcription factor complex AP-1. As such, the FOS proteins have been implicated as regulators of cell proliferation, differentiation, and transformation. In some cases, expression of the FOS gene has also been associated with apoptotic cell death. [provided by RefSeq
Spezifikation
Spezifikation
FOS
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human FOS.
In PBS, pH 7.4 (without mg2+ and Ca2+), (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
P01100
FOS
Synthetic phosphopeptide (conjugated with KLH) corresponding to residues surrounding T232 of human FOS.
100 μL
Primary
This antibody detects endogenous levels of FOS only when phosphorylated at threonine 232.
Store at -20°C.
Avoid repeated freezing and thawing.
Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Unconjugated
Immunohistochemistry (1:50-1:100) Western Blot (1:500-1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
FOS
AP-1/C-FOS
Rabbit
Affinity purification
RUO
2353
Human, Mouse
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only