Learn More
Cole-Parmer™ PVDF Bulkhead Compression Union
Compression fittings are an excellent choice for connecting rigid tubing systems
Marca: Cole-Parmer™ 06390-70
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
- Very good chemical resistance
- Rated to 220psi maximum at 77°F ( 25°C)
- Usable from 32 to 212°F (0 to 100°C)
Specifica
Compression Connection | |
PVDF | |
3/8 in. | |
3/8 in. | |
13/16 in. |
Autoclavable | |
2 21/32 in. | |
3/8 in. | |
Autoclave or Ethylene Oxide | |
Bulkhead Compression Union |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto