Learn More
PSMD4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | PSMD4 |
---|---|
Concentration | 0.21 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16883794
|
Proteintech
14899-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16873794
|
Proteintech
14899-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This antibody is specific to PSMD4.
This gene encodes a subunit of the elongation factor-1 complex, which is responsible for the enzymatic delivery of aminoacyl tRNAs to the ribosome. This subunit functions as guanine nucleotide exchange factor. It is reported that this subunit interacts with HIV-1 Tat, and thus it represses the translation of host-cell, but not HIV-1, mRNAs. Several alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been found for this gene.Spécification
PSMD4 | |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
O35226, P55036 | |
19185, 5710, 83499 | |
PSMD4 Fusion Protein Ag6691 | |
Primary | |
-20°C | |
PSMD4 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AF, AF 1, Antisecretory factor 1, ASF, MCB1, PSMD4, pUB R5, Rpn10, S5A | |
Psmd4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit