Learn More
Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X (Dark-Purple Liq./Electrophor.), Fisher BioReagents
Product Code. 10376363
Click to view available options
Quantity:
1 mL
5 mL
Packaging:
Poly Bottle
Poly Tube
missing translation for 'unitSize'
1mL
5mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This dye is added to protein samples prior to electrophoresis on SDS–PAGE gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Absorbance 0.15 to 0.35 AU at 252nm, 0.25 to 0.40 AU, 0.32 to 0.47 AU
Chemical Name or Material Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X
CAS 56-81-5, 77-86-1, 151-21-3, 7647-01-0
Grade Electrophoresis
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sodium Dodecyl Sulfate (<5%), Glycerol (<12%), Tris (<1.0%), Proprietary Component (<2%), and Water (80%).
Packaging Poly Bottle
Color Purple
Quantity 5 mL
Physical Form Liquid
Identificativo prodotto
  • Protein Gel Loading Dye
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato