Learn More
Potassium hexafluorophosphate, 99% min, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11339217
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
500 g
CAS: 17084-13-8 | F6KP | 184.062 g/mol
Potassium hexafluorophosphate is used to prepare 1-butyl-3-methylimidazolium hexaflurorphospahte and other organic hexafluorophospahte compounds such as alkylaryliodonium hexafluorophopahtes and triarylsulfonium hexafluorophosphates. It is also used in the cationic polymerization reactions as photo initiators. It involves in producing catalyst for peptide coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
CAS 17084-13-8
Molecular Formula F6KP
Molecular Weight (g/mol) 184.062
MDL Number MFCD00011412
InChI Key YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
PubChem CID 23688904
IUPAC Name potassium;hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
Specifications
Melting Point 575°C
Color White
Physical Form Crystalline
Quantity 250 g
Assay Percent Range 99% min.
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 184.07
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Appearance White Powder
Density 2.55
Chemical Name or Material Potassium hexafluorophosphate
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt