Learn More
Oakton™ Polypropylene Sample Containers
Prevent sample contamination with these polypropylene containers. Cole Parmer™ Polypropylene Sample Containers are resistant to acids, bases and most organic solvents.
Brand: Oakton™ 06100-12
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Dual graduations in mL and oz.
- Manufactured of translucent polypropylene
- Lids fit tightly, sold separately
Specifications
500/Pk. | |
Sample Cup | |
6.5 cm |
130 mL | |
Polypropylene |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering