Learn More
Buerkle™ Clapet à bille en PP, aliments
Clapet à bille en PP avec filetage extérieur / intérieur, renforcé de fibre de verre, bille en PP, poignée avec joint torique en NBR sans aliments et joint en PEHD.
Marque:  Buerkle™ 0500-8203
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10204744
  • 28.33€ / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Pression de fonctionnement max. 1 bar (à +20°C)
  • Température de fonctionnement max. 100°C
  • Adapté à une utilisation alimentaire
Spécification
Spécification
Polypropylene
10 bar
20 mm
Filetage extérieur / intérieur, renforcé de fibre de verre, bille en PP, poignée avec joint torique en NBR sans aliments et joint en PEHD
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis