Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 50 C8
Marque: Macherey-Nagel™ 711490.100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
40 à 63 μm | |
POLYGOPREP 60 à 50 | |
2 à 8 | |
POLYGOPREP C8 | |
Polygoprep | |
Chromatographie liquide |
60 Å | |
Chromatographie liquide | |
0,1 kg | |
350 m2/g | |
Silice |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu