Learn More
Masterflex™ Raccord de réduction en polyéthylène
Ces raccords de réduction cannelés droits économiques permettent de connecter facilement des circuits de fluides sans besoin d’outils
Marque: Masterflex™ 30626-42
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Assemblage rapide et facile sans outils
- Il vous suffit de glisser votre tubulure ou tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint sécurisé
- Résistance aux produits chimiques
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Non autoclavable | |
3/8 po × 1/2 po | |
3/8 po | |
Oxyde d’éthylène | |
Raccord de réduction |
Polyéthylène | |
3/8 po × 1/2 po | |
1/2 po | |
Translucide |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu