Learn More
Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204) Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
135.00€ - 360.00€
Spécification
Antigène | Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204) |
---|---|
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Espèces hôtes | Rabbit |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16826235
|
Proteintech
28733-1-AP-20UL |
20 μL |
135.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16816235
|
Proteintech
28733-1-AP-100UL |
100 μL |
360.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204) antibody has been validated for the following applications: IP, WB, ELISA analysis.
Spécification
Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204) | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
5595 | |
Primary |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.