Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Compression Threaded Adapter Elbow
Excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings
Marca: Cole-Parmer™ 31320-17
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Superior chemical resistance with durable PFA composition.
- Get a tight seal at higher pressures.
- Withstand higher pressures than barbed fittings.
- Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
Specifica
Compression x NPT(M) Connection | |
PFA | |
1/4 x 3/8 in. | |
1/4 in. NPT(M) | |
Compression Threaded Adapter Elbow |
Autoclavable | |
3/8 in. | |
Autoclave or Ethylene Oxide | |
Clear |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto