Learn More
Macherey-Nagel™ Paraffin Dissolver (blue)
Paraffin Dissolver to be used with NucleoSpin totalRNA FFPE, NucleoSpin totalRNA FFPE XS, NucleoSpin 96 DNA FFPE, or NucleoMag DNA FFPE kits
Marca: Macherey-Nagel™ 740343.60
Descrizione
NucleoSpin™ 8/96 DNA FFPE Kit is used for isolation of total DNA from formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) samples using either a flexible 8-well strip format for varying throughput or a proven 96-well plate format for high troughput.
- Rapid isolation of DNA from fresh and archived FFPE samples, specimen of object slides
- Blue colored Paraffin Dissolver (patented technology) for easy paraffin removal
- Decrosslinking buffer to eliminate formalin crosslinking
- High quality DNA for improved performance in downstream applications (e.g., PCR)
- Processing under vacuum or by centrifugation, suitable for manual and automated processing
Specifica
Blue | |
Paraffin dissolver, Blue dye | |
64742-46-7 | |
Room Temperature (18°C to 25°C) | |
Liquid |
NucleoSpin 8/96 DNA FFPE kit | |
60 mL | |
Organic | |
<0.001% in Water | |
Paraffin removal during DNA isolation of FFPE samples |
Sicurezza e movimentazione
- Paraffin Dissolver (blue) (60 mL)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: paraffin disolver
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.