Learn More
p-Toluenesulfonamide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 g
1 kg
5 kg
Packaging:
Glass bottle
Plastic drum
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Melting Point | 136.0°C to 140.0°C |
Color | White |
Boiling Point | 221.0°C (10.0 mmHg) |
Flash Point | 202°C |
Infrared Spectrum | Authentic |
Assay Percent Range | 98.5% min. (HPLC) |
Packaging | Plastic drum |
Linear Formula | CH3C6H4SO2NH2 |
Quantity | 5 kg |
Beilstein | 11, 104 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur