Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone T
Oxoid Tryptone T peptone developed with Lower ion Levels is ideal for the production of toxin by Clostridium tetani.
172.00€
Spécification
Forme Poudre
Type de produit tryptone
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10168962
Afficher les documents
Thermo Scientific™
LP0043B
500 g
172.00€
500g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Oxoid Tryptone T peptone developed with Lower ion Levels is ideal for the production of toxin by Clostridium tetani.
Thermo Scientific™ Oxoid Tryptone T peptone, developed with lower ion levels, is ideal for the production of toxin by Clostridium tetani in fermentation applications.
With over 100 years of culture media manufacturing experience, from raw materials to final product, we offer the expertise, quality assurance, and scale to ensure successful microbial vaccine production.
Our Thermo Scientific Oxoid peptones are available in both animal-origin and animal-origin-free options, offering a range of AN/TN ratios to suit the specific needs of your process.
Supports quality media design:
  • Balanced nutrient composition
  • Batch-to-batch consistency, available in sizes from 500 g up to 25 kg and in single batch sizes up to 2.5 T
  • Highly soluble
  • BSE and mycoplasma free
Multi-method suitability:
  • Batch culture
  • Fed-batch culture
  • Continuous culture
  • Cell culture
Spécification
Spécification
Poudre
tryptone
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Days from Manufacture
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis