Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Cartridge Container With Desiccant
Maintain a low moisture environment while safely and conveniently storing unopened Antimicrobial Susceptibility Testing discs.
Marca:  Thermo Scientific™ HP0055A
21.96 CHF valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10341303
  • 22.60CHF / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Maintain a low moisture environment while safely and conveniently storing unopened Antimicrobial Susceptibility Testing discs in the Thermo Scientific™ Oxoid™ Cartridge Container With Desiccant.
One of the simplest and most widely used methods for susceptibility testing, disc diffusion is extremely flexible, offering a wide variety of antibiotics and concentrations which can easily be changed as required.
disc diffusion not only categorizes resistant, intermediate and sensitive organisms through quantitative results but also provides a visual indication of the following:
  • Inoculum level
  • Presence of contamination
  • Resistant mutants
  • Beta-lactamase activity
  • Antagonism and synergy between antibiotics
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Oxoid Cartridge Container With Desiccant
Cartridge Container with Desiccant
1/Pk.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato