Learn More
Osmium(III) chloride hydrate, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10721555
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mg
2.5 g
Packaging:
Glass bottle
CAS: 14996-60-2 | Cl3H2OOs | 314.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14996-60-2
Molecular Formula Cl3H2OOs
Molecular Weight (g/mol) 314.60
MDL Number MFCD00149815
InChI Key KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K
Synonym osmium iii chloride hydrate, osmium chloride oscl3 , hydrate 8ci,9ci, trichloroosmium hydrate, cl3os.h2o, trichloroosmium-water 1/1
PubChem CID 16211485
SMILES O.Cl[Os](Cl)Cl
Specifica
Melting Point >500.0°C
Color Black to Red
Physical Form Crystals or Powder
Quantity 2.5 g
Linear Formula OsCl3·xH2O
Solubility Information Solubility in water: soluble
IUPAC Name trichloroosmium hydrate
Formula Weight 296.56
Packaging Glass bottle
Chemical Name or Material Osmium(III) chloride hydrate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato