Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Replacement Frits for Chromatography Column Assemblies
Select from a variety of porosities for your media and chemistry
POA
Spezifikation
For Use With (Equipment) | Chromatography Column Assemblies |
---|---|
Size | Universal |
Type | Replacement Chromatography Frit |
Produktcode | Marke | Porosity | Diameter (Metric) Inner | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosity | Diameter (Metric) Inner | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15845544
![]() |
Diba
006FR-50-05 |
5 μm | 50 mm | PTFE |
POA
Pack of 20 |
N/A | |||
15895524
![]() |
Diba
006FR-15-25-PE |
25 μm | 15 mm | Polyethylene |
POA
Pack of 20 |
N/A | |||
15815544
![]() |
Diba
006FR-35-25-PE |
25 μm | 35 mm | Polyethylene |
POA
Pack of 20 |
N/A | |||
15855544
![]() |
Diba
006FR-50-10 |
10 μm | 50 mm | PTFE |
POA
Pack of 20 |
N/A | |||
15875544
![]() |
Diba
006FR-50-25-PE |
25 μm | 50 mm | Polyethylene |
POA
Pack of 20 |
N/A | |||
Beschreibung
Replacement frits are available in PTFE or PE and in a range of pore sizes, enabling you to select the most appropriate bed supports for your application. Match the column ID to select the correct fritSpezifikation
Chromatography Column Assemblies | |
Universal | |
Replacement Chromatography Frit |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts