Learn More
Masterflex™ Raccord fileté pour raccord de réduction en nylon
Marque:  Masterflex™ 30623-42
Code produit. 11751144
  • 32.00€ / 6 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 18-11-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Raccord nylon fileté NPT
• Bonne résistance à la déformation
• Bonne résistance chimique aux solvants
• Pression maximale: 14 bar
• Température d'utilisation: -40 à +95°C
• Raccord nylon droit réducteur MNPT
• Raccord
Spécification
Spécification
Pour filetage 3/8 x 1/4 po NPT(M)
6/boîte
200°psi
-40°C
3/8 x 1/4 po NPT(M)
93°C
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis