Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ RNA/DNA 400, Maxi kit with anion exchange technology
Anion exchange chromatography for nucleic acids of highest integrity.
Marca:  Macherey-Nagel™ 740651
Codice prodotto. 10181291
  • 155.00CHF / 10 reazioni
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
NucleoBond™ RNA/DNA 80 and 400 kits are designed for the isolation and purification of up to 80μg or 400μg ultra pure total RNA. A special manufacturing process guarantees RNase-free handling. Due to the superior resolving power of NucleoBond™ anion exchanger contaminations are washed away, and RNA and genomic DNA can be eluted separately.
Specific references:
M. Jiang et al. , J. Virol. Methods
38
(1992) 205T. Roitsch et al. , Plant Physiol.
108
(1995) 285D. Godt et al. , J. Plant Physiol.
146
(1995) 231R. Ehness et al. , The Plant Cell
9
(1997) 1825S. P. Hale et al. , Science
276
(1997) 1250Kit components: NucleoBond™ RNA/DNA 80 - NucleoBond™ AXR 80 columns, all required buffers. NucleoBond™ RNA/DNA 400 - NucleoBond™ AXR 400 columns, all required buffers.
  • Anion-exchange technology
  • Typical RNA yield: 70μg to 300μg from cultured cells 30μg to 150μg from tissue 50μg to 200μg from bacteria
  • Sample material: eukaryotic cultured cells, tissue, bacteria/yeast cells
  • Fragment size: 50bp to 300kb
  • Binding capacity: 80μg for NucleoBond RNA/DNA 80 400μg for NucleoBond RNA/DNA 400
  • Preparation time: 1.5 hr. to 2. 5 hr.
  • Format: gravity-flow columns - midi or maxi
Specifica
Specifica
10 Preps
RNA/DNA 400
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, guanidiniumthiocyanate, tritonx-100
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato