Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF, kit for endotoxin-free plasmid DNA
Removes endotoxins via an additional washing step, without ice incubation. Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF Kit is a classic anion exchanger for purification of endotoxin-free plasmid DNA. The kit includes NucleoBond™ AX Columns, all buffers, RNase A and NucleoBond™ Filters.
412.00CHF - 800.00CHF
Specifica
Concentrazione | Endotoxin level: <0.1 EU/μg |
---|---|
Isolation Technology | Anion Exchange Chromatography Technology |
Efficienza | Recovery of plasmid DNA: >90% |
Da utilizzare con (applicazione) | High-copy plasmids from E. coli |
Quantità | 1 Kit |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Resa | Volume del campione | Durata del test | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Resa | Volume del campione | Durata del test | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12863931
|
Macherey-Nagel™
740550 |
10 | 100–500μg | 30 - 150mL | 100 min./2 preps |
412.00CHF
10 reazioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12860661
|
Macherey-Nagel™
740549 |
5 | 500–2,000μg | 150 - 500mL | 150 min./2 preps |
446.00CHF
5 reazioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12873971
|
Macherey-Nagel™
740548 |
5 | 2,000–10,000μg | 500 - 2 000 ml | 180 min. |
800.00CHF
5 preparazioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
An important prerequisite for transfections and gene therapy applications is endotoxin-free plasmid DNA. The patented procedure of NucleoBond™ PC EF reduces endotoxins to a very low level using the same working procedure as the standard protocol. In comparison to competitive kits, there is no need for a time-consuming incubation step to remove the endotoxins.
Features
- Fast and easy clarification by NucleoBond™ Folded Filters—No centrifugation required, no shearing forces
- Proven anion-exchange technology—Yields transfection-grade high-copy plasmid DNA from E. coli
- NucleoBond™ Columns contain NucleoBond™ AX Silica Resin packed between inert filters
- Polypropylene columns are resistant to organic solvents and are free of DNase and RNase
- AX Resin can be used over a wide pH range and can remain in contact with buffers for up to three hours
Specifications
- DNA with less than 0.1 EU/μg DNA
- Purity of plasmid DNA: A260/A280 = 1.80–1.95
- Recovery of plasmid DNA >90%
- Structural integrity >90%
- Yield between 500μg up to 10mg, depending on kit used
Specifica
Endotoxin level: <0.1 EU/μg | |
Recovery of plasmid DNA: >90% | |
1 Kit | |
Yes |
Anion Exchange Chromatography Technology | |
High-copy plasmids from E. coli | |
A260/A280: 1.80–1.95 | |
<300 kbp |
Sicurezza e movimentazione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.