Learn More
Nitrate Anion Standard, 0.2mg/ml, Reagecon™
Used in analytical chemistry and suitable for Ion Chromatography.
Marca:  Reagecon ICAT04
Quantità 100 mL
Codice prodotto. 11516663
  • 32.35CHF / 100mL
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This standard is prepared, tested, certified and verified by following the exact same regime as already presented for ICP-MS Standards. It delivers confidence in the reliability of ion chromatography analysis. All are prepared from High Purity Starting materials and are traceable to N.I.S.T, where possible.
Specifica
Specifica
23hPa (at 20°C)
1.00035g/cm3
NO3 • H20
100°C
NO3 ion
100 mL
NO3 ion in H2O matrix
Liquid
0°C
Completely miscible
Water
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato