Learn More
Nickel(II) sulfamate hydrate
Código de producto. p-4824844
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1kg
250g
50g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 13770-89-3 | H4N2NiO6S2 | 250.85 g/mol
Nickel(II) sulfamate is used as an electro plating and surface treating agent. It finds application in metal coloring and casting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 13770-89-3
Molecular Formula H4N2NiO6S2
Molecular Weight (g/mol) 250.85
MDL Number MFCD00137261
InChI Key KERTUBUCQCSNJU-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfamate, nickel bis sulphamidate, nickel ii sulfamate, aeronikl 250, aeronikl 400, aeronikl 575, nickel 2+ disulfamate, sulfamic acid, nickel 2+ salt 2:1, nickel sulfamate 6ci,7ci
PubChem CID 83720
SMILES [Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Color Blue
Physical Form Crystals
Quantity 50 g
Solubility Information Soluble in water.
IUPAC Name nickel(2+) disulfamate
Formula Weight 250.86 (Anhydrous)
Odor Odorless
Chemical Name or Material Nickel(II) sulfamate hydrate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado