Learn More
Nickel(II) bromide trihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343758
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7789-49-3 | Br2H6NiO3 | 272.546 g/mol
It is used in Soporific and sedatives pharmaceutical Industry, Photosensitive industry, Analytical Chemistry, and also electrolyte in high energy battery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-49-3
Molecular Formula Br2H6NiO3
Molecular Weight (g/mol) 272.546
MDL Number MFCD00011141
InChI Key UQPSGBZICXWIAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii bromide trihydrate, dibromonickel trihydrate, nickel dibromide hydrate, nickel bromide trihydrate, br2ni.3h2o, ksc497q6j, dibromonickel-water 1/3, nickel ii bromide trihydrate at
PubChem CID 53471882
IUPAC Name dibromonickel;trihydrate
SMILES O.O.O.[Ni](Br)Br
Spezifikation
Melting Point 300°C (in -3H2O)
Physical Form Crystalline Granules
Quantity 250 g
UN Number UN3077
Merck Index 14,6502
Solubility Information Soluble in water, alcohol
Formula Weight 272.58 (218.53 Anhydrous)
Percent Purity 98%
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Nickel(II) bromide trihydrate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt