Learn More
NDUFS7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 15728-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16885034
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This gene encodes a protein that is a subunit of one of the complexes that forms the mitochondrial respiratory chain. This protein is one of over 40 subunits found in complex I, the nicotinamide adenine dinucleotide (NADH):ubiquinone oxidoreductase. This complex functions in the transfer of electrons from NADH to the respiratory chain, and ubiquinone is believed to be the immediate electron acceptor for the enzyme. Mutations in this gene cause Leigh syndrome due to mitochondrial complex I deficiency, a severe neurological disorder that results in bilaterally symmetrical necrotic lesions in subcortical brain regions.
Spécification
Spécification
NDUFS7
Polyclonal
Unconjugated
NDUFS7
CI 20KD, Complex I 20kD, MY017, NDUFS7, PSST, PSST subunit
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
362837, 374291, 75406
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O75251
Ndufs7
NDUFS7 Fusion Protein Ag8471
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis