Learn More
Thermo Scientific™ Robinets à action rapide en polypropylène Nalgene™
S’utilise avec : Bonbonnes Nalgene
45.05€
Spécification
Description | Robinets à action rapide en polypropylène |
---|---|
Diamètre (impériale) Tube interne | 0,31 in (fournis avec un adaptateur pour tubulures de 0,25 ou 0,31 in) |
Diamètre (métrique) Tube interne | 1.6 cm (inclut un adaptateur pour tubulure de 0.6 ou de 0.8 cm) |
À utiliser avec (équipement) | Bonbonnes Nalgene |
Matériau | Polypropylène avec adaptateur de tubulure en PEHD |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10652561
![]() |
Thermo Scientific™
6422-0010 |
Robinet |
45.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Stop drips and keep your Nalgene carboys in service for years with these Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Quick-Action Replacement Spigots. Includes an HDPE tubing adapter which accepts tubing with 1/4 or 5/16 in. I.D for added versatility.
Features:
- Spigot without tubing adapter accepts 5/8″ (1.6cm) I.D. tubing
- Supplied with HDPE adapter for use with 1/4" or 5/16″ (0.6 or 0.8cm) tubing
Notes:
- Disassemble spigot before autoclaving; tubing adapter is not autoclavable
Spécification
Robinets à action rapide en polypropylène | |
1.6 cm (inclut un adaptateur pour tubulure de 0.6 ou de 0.8 cm) | |
Polypropylène avec adaptateur de tubulure en PEHD | |
Robinet |
0,31 in (fournis avec un adaptateur pour tubulures de 0,25 ou 0,31 in) | |
Bonbonnes Nalgene | |
1 Ea. |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.