Learn More
N-Fmoc-4-Nitro-L-Phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7034291
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 95753-55-2 | C24H20N2O6 | 432.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95753-55-2
Summenformel C24H20N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 432.43
MDL-Nummer MFCD00057810
InChI-Schlüssel RZRRJPNDKJOLHI-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-4-nitro-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-no2-oh, fmoc-l-4-no2-phe-oh, fmoc-p-nitro-phe-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, n-fmoc-4-nitro-l-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-nitro-l-phenylalanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, fmoc-phe no2-oh
PubChem CID 7016054
IUPAC-Name (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-4-nitro-L-phenylalanine
Schmelzpunkt 213°C to 223°C
Menge 1 g
Beilstein 5178656
Formelmasse 432.43
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt