Learn More
Myosin Light Chain 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Zebrafish, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 10906-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Thus gene encodes the regulatory light chain associated with cardiac myosin beta heavy chain. Ca+ triggers the phosphorylation of regulatory light chain that in turn triggers contraction. Mutations in this gene are associated with mid-left ventricular chamber type hypertrophic cardiomyopathy.Spécification
Myosin Light Chain 2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
MYL2 | |
CMH10, MLC 2, MLC 2v, MLC2, MLC2V, MYL2, Myosin Light Chain 2 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
17906, 363925, 4633, 677750 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
0.22 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
P08733, P10916, P51667 | |
Myl2, myl2b | |
Myosin Light Chain 2 Fusion Protein Ag1356 | |
20 μL | |
Primary | |
Rat, Mouse, Human, Zebrafish | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu