Learn More
Myosin Light Chain 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Zebrafish, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 10906-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16837603
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Thus gene encodes the regulatory light chain associated with cardiac myosin beta heavy chain. Ca+ triggers the phosphorylation of regulatory light chain that in turn triggers contraction. Mutations in this gene are associated with mid-left ventricular chamber type hypertrophic cardiomyopathy.
Spécification
Spécification
Myosin Light Chain 2
Polyclonal
Unconjugated
MYL2
CMH10, MLC 2, MLC 2v, MLC2, MLC2V, MYL2, Myosin Light Chain 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17906, 363925, 4633, 677750
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P08733, P10916, P51667
Myl2, myl2b
Myosin Light Chain 2 Fusion Protein Ag1356
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat, Zebrafish
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis