Learn More
Mullite, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388107
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1302-93-8 | Al6O13Si2 | 426.05 g/mol
Mullite is present in the form of needles in porcelain, it is used in high-mullite based products is in hot blast stove checker bricks, melting and firing processes, and is used as a refractory material, manufacture of a type of crucible, steel industry, electronic substrates and protective coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1302-93-8
Molecular Formula Al6O13Si2
Molecular Weight (g/mol) 426.05
MDL Number MFCD00058866
InChI Key KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aluminum oxide/silicon oxide
Spezifikation
Color White
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Solubility Information Insoluble in water.
Odor Odorless
Chemical Name or Material Mullite
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt