Learn More
MME/CD10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 18008-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16868034
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
CD10 (Common Acute Lymphocytic Leukemia Antigen,CALLA), is a cell surface enzyme with neutral metalloendopeptidase activity which inactivates a variety of biologically active peptides. CD10 is expressed on the cells of lymphoblastic, Burkitt′s, and follicular germinal center lymphomas, immature B cells with in adult bone marrow and on cells from patients with chronic myelocytic leukemia (CML). CD10 is also present on breast myoepithelial cells, bile canaliculi, fibroblasts, with especially high expression on the brush border of kidney and gut epithelial cells. CD10 is a neutral endopeptidase that cleaves peptides at the amino side of hydrophobic residues and inactivates several peptide hormones including glucagon, enkephalins, substance P, neurotensin, oxytocin, and bradykinin. Further, CD10 is a 100 kDa type II transmembrane glycoprotein that exists in a single copy of greater than 45 kb. The 5′ untranslated region of the CD10 gene is alternatively spliced, resulting in four separate mRNA transcripts and the coding region is not affected by alternative splicing. Diseases associated with CD10 dysfunction include spinocerebellar ataxia 43 and Charcot-Marie tooth Disease.
Spécification
Spécification
MME/CD10
Polyclonal
Unconjugated
MME
Atriopeptidase, CALLA, CD10, Enkephalinase, EPN, membrane metallo endopeptidase, MME, NEP, Neprilysin, Neutral endopeptidase, Neutral endopeptidase 24.11
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17380, 24590, 4311
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
0.32 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P07861, P08473, Q61391
Mme
MME,CD10 Fusion Protein Ag12506
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis