Learn More
Axygen™ Mini Tube System
Polypropylene tube system for compound library storage
Brand:  Axygen™ MTS-11-8-C-R-S
466.16 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 12716829
  • 469.42€ / Pack of 600
Il en reste null
Estimated Shipment: 09-01-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Axygen™ Mini Tube Systems are available in 0.65 mL single mini tube or 1.1 mL single mini tube. They are also available in 8-cap or 12-cap strip format. Mini Tube System racks are compatible with Beckman Coulter, Tecan, and other automation workstations.
  • Rack features a one-way lid design and alpha-numeric grid
  • Molded-in condensation rings on the lid minimize cross contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Clear
Rack
Alpha numeric grid, one way lid
12 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
No
Microtube
1.1 mL
Polypropylene
Ensures positive sample identification
120/Pk.
Sterile
Round
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis