Learn More
MHC Class II (I-A/I-E) Rat anti-Mouse, FITC, Clone: M5/114.15.2, Proteintech
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech FITC-65122-100UG
Code produit. 16801216
  • 46.00€ / 100µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The MHC Class II (I-A/I-E) antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with activated c57bl/6 mouse spleen cells of mouse MHC Class II (I-A/I-E). This antibody recognizes mouse antigen. The MHC Class II (I-A/I-E) antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is fitc.
Spécification
Spécification
MHC Class II (I-A/I-E)
Monoclonal
0.5 mg/mL
Rat
Primary
Mouse
Flow Cytometry
M5/114.15.2
FITC
100 μg
14960
IgG2b
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis