Få mere at vide
Metro™ Flexline™ Cart Accessories
Produktkode p-4379399
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x W x H):
8.5 x 4.5 x 16.75 in.
Color:
Gray
Capacity (English):
7 gal.
Product Type:
Waste Basket and Holder
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Side/recessed storage accessories
  • 28 quart
  • Dimensions: 37 x 27.5 x 39cm (14.5 x 10.875 x 15.375 in.)
  • Holder included
Tekniske data
Capacity (English) 7 gal.
Product Type Waste Basket and Holder
Capacity (Metric) 26.5 L
Color Gray
Dimensions (L x W x H) 8.5 x 4.5 x 16.75 in.
For Use With (Equipment) Flexline and Lifeline Carts
Height (English) 16.75 in.
Height (Metric) 42.54 cm
Includes Holder
Length (English) 8.5 in.
Length (Metric) 21.59 cm
Material Plastic
Width (English) 4.5 in.
Width (Metric) 11.43 cm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.