Learn More
MES, 1.0M buffer soln., pH 8.0, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61556.AP
Quantità 500 mL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15414149
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
MES, is often used as a running buffer for resolving very small proteins on bis-tris gels, also used as a biological buffer in plant cell cultures. It is also been used in various protein characterization assays. This sterile solution suitable for cell culture and molecular biology applications. It is also used as a buffering agent in biology and biochemistry.
Solubility
Soluble in water (0.5 M at 20°C).
Notes
Solutions are stable at 2-8°C for months. Sterilize by filtration through 0.2 mm filters. Autoclaving is not recommended for any sulfonic acid buffer. If buffers must be nuclease-free, treat the water first, then add the buffer after autoclaving. When MES solutions are autoclaved, they turn yellow (although pH does not change measurably). The identity of the yellow breakdown product is unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
145224-94-8
213.248
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
acido 2-morfolino-4-iletansolfonico;idrato
C6H15NO5S
MFCD00283848
16218417
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Specifica
MES buffer soln.
Colorless
8.0
500 mL
MFCD00283848
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
acido 2-morfolino-4-iletansolfonico;idrato
16218417
145224-94-8
1.0 M
Liquid
C6H15NO5S
Soluble in water (0.5 M at 20°C).
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
213.248
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato