Learn More
MBL™ Glass Graduated Cylinder with Polyethylene Stopper
Manufactured from borosilicate glass
Marca: MBL CRC306
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass
- Complies with ISO 4788
- Supplied with polyethylene stopper
- Graduations in easy to read blue enamel
- Manufactured from borosilicate glass
- Robust hexagonal foot
Specifica
Hexagonal | |
Round | |
±1 mL | |
DIN 12685, ISO 4788 | |
50 mL | |
Polypropylene Stopper | |
19/26 | |
Stopper | |
1 mL |
Blue | |
Graduated Cylinder | |
Borosilicate Glass | |
B | |
226 mm | |
Blue enamel | |
Polypropylene | |
Polyethylene |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto