Learn More
MARK1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | MARK1 |
---|---|
Concentration | 360 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16851145
|
Proteintech
21552-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16841145
|
Proteintech
21552-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The MARK1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human MARK1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MARK1 antibody has been validated for the following applications: IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Spécification
MARK1 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG |
360 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
4139 | |
Primary |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit