Learn More
HUBER KISS E Immersion Circulator
Immersion thermostats are suitable for controlling the temperature of any bath as the screw clamp allows the thermostats to be easily mounted on different vessels. Minus temperatures are achieved in combination with a refrigerated bath or immersion cooler.
Marca:  HUBER 2035.0012.98
Codice prodotto. 15682707
  • 1890.00CHF / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Minus temperatures are achieved in combination with refrigerated bath or immersion cooler
  • Fitted with overtemperature and low level protection suitable for Safety Class III/FL (DIN 12876)
  • Can be used for externally attached applications using pump connections at rear
  • KISS temperature controller
  • Simple operation with menu navigation
  • Simultaneous display of setpoint, Tmin, Tmax and actual temperature
  • Status displays for pump, cooling and heating
  • USB and RS232 interfaces
  • Autostart function for power failure
  • 3 colour versions available: grey (standard), blue, red
  • Suitable for routine tasks in research and industry
Specifica
Specifica
KISS
25°C to 200°C
1.5-2.1 kW
KISS E
7 lb.
220/240 V
50/60 Hz
III/FL (DIN 12876)
KISS E I mmersion Thermostat
14 L/min; 0.25 bar
163 mm
4 kg
10 A
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato