Learn More
Chloride Standard for Ion Chromatography, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10316032 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
125 mL
500 mL
Packaging:
Triple-leached LDPE bottle
missing translation for 'unitSize'
125mL
500mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Cl&superscript_minus;100μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Identificatori chimici
CAS 12125-02-9, 7732-18-5
Molecular Formula ClH4N
Molecular Weight (g/mol) 53.49
MDL Number MFCD00011420
InChI Key NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC Name amine hydrochloride
SMILES N.Cl
Specifica
Packaging Triple-leached LDPE bottle
Certificate of Analysis With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Technique Ion Chromatography
For Use With (Equipment) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Solution Type Standard Solution
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Quantity 125 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100mg/L
Chemical Name or Material Chloride Standard
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Product intended for laboratory use only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato