Learn More
Étalon de contrôle d'instrument 1 pour ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
125mL
Description
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Ag | 10μg/ml |
Al | 10μg/ml |
As | 10μg/ml |
Ba | 10μg/ml |
Plus | 10μg/ml |
Cd | 10μg/ml |
Co | 10μg/ml |
Cr | 10μg/ml |
Cu | 10μg/ml |
Mn | 10μg/ml |
Ni | 10μg/ml |
Pb | 10μg/ml |
Sb | 10μg/ml |
Se | 10μg/ml |
Tl | 10μg/ml |
V | 10μg/ml |
Zn | 10 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Instrument Check Standard 1 |
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Certificat d’analyse | With Certificate of Analysis. |
Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
Technique | ICP-MS |
À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Type de solution | Standard Solution |
Type | ICP/ICP-MS Standard |
Solvent or Matrix | 2% HNO3/tr Tart. Acid/tr HF |
Quantité | 125 ml |
Afficher plus |
Safety and Handling
Mention d'avertissement
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, hydrofluoric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu